Documenti fondamentali
638501
Sigma-Aldrich
2-(Ethylthio)ethylamine
96%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2SCH2CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4900
P. ebollizione
159-160 °C/760 mmHg (lit.)
Densità
0.946 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
thioether
Stringa SMILE
CCSCCN
InChI
1S/C4H11NS/c1-2-6-4-3-5/h2-5H2,1H3
HJCTVUWPHAZTLI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)