Documenti fondamentali
638447
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene
97%
Sinonimo/i:
4,5-Dibromo-o-xylene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8Br2
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
85-89 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cc1cc(Br)c(Br)cc1C
InChI
1S/C8H8Br2/c1-5-3-7(9)8(10)4-6(5)2/h3-4H,1-2H3
BCIDDURGCAHERU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene can be synthesized via bromination of o-xylene.
Applicazioni
1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene can be used in the synthesis of alkylamino zinc(II)phthalocyanines, with potential application as photosensitizers in photodynamic therapy. It can also be used in the synthesis of 1,2-dibromo-4,5-bis(dibromomethyl)benzene via reaction with azobisisobutyronitrile.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
"Enhanced optical limiting performance of substituted metallo-naphthalocyanines with wide optical limiting window"
Xu J, et al.
Dyes and Pigments, 109, 144-150 (2014)
"Synthesis of novel alkylamino zinc (II) phthalocyanines"
Rodriguez.EM, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 38(02), 387-389 (2001)