Documenti fondamentali
238112
Sigma-Aldrich
1,2-Diiodobenzene
98%
Sinonimo/i:
1,2-Phenylene diiodide, o-Diiodobenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4I2
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.90
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.718 (lit.)
P. ebollizione
152 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
2.524 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
iodo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Ic1ccccc1I
InChI
1S/C6H4I2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
BBOLNFYSRZVALD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Photolysis of 1,2-diiodobenzene in cyclohexane, furan, benzene and benzene containing tetraphenylcyclopentadienone has been studied.
Applicazioni
1,2-Diiodobenzene has been used in the preparation of purino[8,9-f]phenanthridines.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
The Photolysis of 1, 2-Diiodobenzene: A Photochemical Source of Benzyne.
Kampmeier JA and Hoffmeister E.
Journal of the American Chemical Society, 84(19), 3787-3788 (1962)
Igor Cerna et al.
The Journal of organic chemistry, 75(7), 2302-2308 (2010-03-05)
Intramolecular C-H arylations were employed as a key step in the synthesis of hitherto unknown fused purine systems: 13-substituted purino[8,9-f]phenanthridines and 11-substituted 5,6-dihydropurino[8,9-a]isoquinolines. The purino[8,9-f]phenanthridines were prepared in moderate yields by double C-H arylations of 9-phenylpurines with 1,2-diiodobenzene or, more