632112
Ethyl 2-pentynoate
97%
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. ebollizione
178-179 °C (lit.)
Densità
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)C#CCC
InChI
1S/C7H10O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3-4H2,1-2H3
XDPRPKSTFBPPHU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)