631833
1,4-Dioxane solution
NMR reference standard, 5 mM in benzene-d6 (99.6 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
NMR reference standard
analytical standard
Livello qualitativo
Concentrazione
5 mM in benzene-d6 (99.6 atom % D)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
3 mm × 8 in.
Compatibilità
suitable for NMR (reference standard)
Formato
single component solution
Stringa SMILE
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Quantità
Each pack contains 10 tubes.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)