Documenti fondamentali
163M-1
Sigma-Aldrich
CD163 (MRQ-26)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
100
500
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MRQ-26, monoclonal
Descrizione
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
vial of 0.1 mL concentrate (163M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (163M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (163M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (163M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (163M-18)
Produttore/marchio commerciale
Cell Marque®
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10-1:50
Isotipo
IgG1
Controllo
inflamed tissue
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Visualizzazione
cytoplasmic, membranous
Informazioni sul gene
human ... CD163(9332)
Categorie correlate
Descrizione generale
CD163, also known as scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M130, is an acute phase-regulated and signal-inducing transmembrane protein found exclusively on cells of monocytic origin. CD163 plays a critical role in macrophage clearance and endocytosis of hemoglobin/haptoglobin complexes. Therefore, CD163 contributes to the anti-inflammatory response and protects tissues from oxidative and inflammatory hemoglobin. Anti-CD163labels cells of monocytic-macrophage lineage, with expression in the bone marrow and histiocytic neoplasms.
Qualità
IVD
IVD
IVD
RUO
Linkage
Vetrini di controllo positivo per CD163, n. di prodotto 163S, sono disponibili per l′immunoistochimica (sezioni fissate in formalina, incluse in paraffina).
Stato fisico
Soluzione in tampone Tris, pH 7,3-7,7, con 1% BSA e <0,1% sodio azide
Nota sulla preparazione
Scaricare le IFU specifiche per il lotto e il formato del prodottoN.B: È necessario un codice reperibile sulla confezione o sull′etichetta del prodotto.
Altre note
Per l'assistenza tecnica chiamare il numero 800 665 7284, oppure inviare un′e-mail a service@cellmarque.com
Note legali
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Anders Etzerodt et al.
Antioxidants & redox signaling, 18(17), 2352-2363 (2012-08-21)
The hemoglobin (Hb) scavenger receptor, CD163, is a macrophage-specific protein and the upregulated expression of this receptor is one of the major changes in the macrophage switch to alternative activated phenotypes in inflammation. Accordingly, a high CD163 expression in macrophages
P Högger et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 161(4), 1883-1890 (1998-08-26)
The RM3/1 Ag is a membrane glycoprotein restricted to human monocytes and macrophages that evolve in the late phase of inflammation. Peptide sequence analysis of the RM3/1 protein revealed similarity to CD163, a member of the scavenger receptor cysteine-rich family.
E Backé et al.
Journal of clinical pathology, 44(11), 936-945 (1991-11-01)
A new monoclonal antibody Ber-MAC3 is reported. It recognises a formol sensitive epitope of a not yet clustered monocyte/macrophage specific 140 kilodalton glycoprotein that is expressed on the cell surface and in the cytoplasm. In 30 cases of acute and
Atsushi Hiraoka et al.
Pathology, research and practice, 201(5), 379-384 (2005-07-29)
CD163 is a marker of activated macrophages, and increased levels of soluble CD163 have been detected in sera obtained from patients with hepatitis. The aim of this study was to detect the expression of CD163 in the liver from patients
M Kristiansen et al.
Nature, 409(6817), 198-201 (2001-02-24)
Intravascular haemolysis is a physiological phenomenon as well as a severe pathological complication when accelerated in various autoimmune, infectious (such as malaria) and inherited (such as sickle cell disease) disorders. Haemoglobin released into plasma is captured by the acute phase
Articoli
Immunohistochemistry (IHC) techniques and applications have greatly improved, dermatopathology is still largely based on H&E stained slides.This paper outlines ways in which IHC antibodies can be utilized for dermatopathology.
Contenuto correlato
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.