Key Documents
60220-M
Sigma-Aldrich
Fosfato di potassio
buffer substance, anhydrous, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.5-100.5%
Sinonimo/i:
Fosfato di potassio prim., Fosfato monopotassico, Potassio diidrogeno fosfato
About This Item
Formula condensata:
KH2PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.09
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
anhydrous
puriss. p.a.
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Saggio
99.5-100.5%
Forma fisica
crystalline
Impurezze
≤0.001% total nitrogen (N)
Perdita
≤0.2% loss on drying, 105 °C
pH
4.2-4.5 (20 °C, 5%)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
P. eboll.
>450 °C
Punto di fusione
252.6 °C (lit.)
Densità
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤15 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
Stringa SMILE
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Il fosfato di potassio monobasico è un sale solubile utilizzato come catalizzatore eterogeneo, additivo, fungicida, tampone e fertilizzante per piante.
Applicazioni
Il fosfato di potassio monobasico può essere usato come catalizzatore:
  • Nella monobromurazione regioselettiva di aril-alchil chetoni per sintetizzare chetoni monobromurati
  • Per sintetizzare acridin-1,8-dioni e esaidrochinoline mediante reazione di Hantzsch.
Può anche essere usato come additivo nell′ossidazione di alcoli ad aldeidi. In questo caso, il ruolo del KH2PO4 è quello di regolare il pH della soluzione, che influenza la velocità a cui vengono generati i radicali ossidrile. Come risultato, si osserva un miglioramento della selettività della reazione.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)