631531
2-Amino-3-bromo-5-methylbenzoic acid
97%
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
204-208 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cc1cc(Br)c(N)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8BrNO2/c1-4-2-5(8(11)12)7(10)6(9)3-4/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
LCMZECCEEOQWLQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)