Documenti fondamentali
631280
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylbenzylamine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H17N
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
P. ebollizione
235-236 °C (lit.)
Densità
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc(CN)cc1
InChI
1S/C11H17N/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7H,8,12H2,1-3H3
MPWSRGAWRAYBJK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Francesc Yraola et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(21), 6197-6208 (2006-10-13)
Structure activity relationships for semicarbazide-sensitive amine oxidase/vascular adhesion protein-1 (SSAO/VAP-1) were studied using a library of arylalkylamine substrates, with the aim of contributing to the discovery of more efficient SSAO substrates. Experimental data were contrasted with computational docking studies, thereby