Documenti fondamentali
617407
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorobenzamide-α-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
F2C6H313CO15NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
145-148 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[15NH2][13C](=O)c1c(F)cccc1F
InChI
1S/C7H5F2NO/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11)/i7+1,10+1
AVRQBXVUUXHRMY-ZCIFZXMMSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)