Key Documents
616818
Sigma-Aldrich
N,O-Bis(trimethyl-d9-silyl)acetamide
99 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
BSA-d18
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8D18H3NOSi2
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.54
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
98% (CP)
P. eboll.
71-73 °C/35 mmHg (lit.)
Punto di fusione
24 °C
Densità
0.869 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+18
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])[Si](O\C(C)=N\[Si](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H21NOSi2/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7/h1-7H3/b9-8+/i2D3,3D3,4D3,5D3,6D3,7D3
SIOVKLKJSOKLIF-ZISKVVLHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)