Key Documents
616605
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenz-2-d1-aldehyde
98 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8DH7O2
Peso molecolare:
137.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
P. eboll.
248 °C (lit.)
Densità
1.127 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]c1cc(OC)ccc1C=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3/i2D
ZRSNZINYAWTAHE-VMNATFBRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)