Documenti fondamentali
615757
Sigma-Aldrich
2-Picolinic-d4 acid
98 atom % D
Sinonimo/i:
2-Pyridine-d4-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D4HNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
139-142 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]c1nc(c([2H])c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H,8,9)/i1D,2D,3D,4D
SIOXPEMLGUPBBT-RHQRLBAQSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)