Documenti fondamentali
614041
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorobenzylidene-3,4,5-d3-aminoguanidine acetate
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Sinonimo/i:
Guanabenz monoacetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8D3H5Cl2N4 · C2H4O2
Peso molecolare:
294.15
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
193 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
CC(O)=O.[2H]c1c([2H])c(Cl)c(\C=N\NC(N)=N)c(Cl)c1[2H]
InChI
1S/C8H8Cl2N4.C2H4O2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-13-14-8(11)12;1-2(3)4/h1-4H,(H4,11,12,14);1H3,(H,3,4)/b13-4+;/i1D,2D,3D;
MCSPBPXATWBACD-LILPGTLGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)