Documenti fondamentali
613800
Sigma-Aldrich
Ethyl-d5-amine
99 atom % D
About This Item
Formula condensata:
CD3CD2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
50.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2
QUSNBJAOOMFDIB-ZBJDZAJPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-34.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-37.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)