Documenti fondamentali
612502
Supelco
1,2-Dichlorobenzene solution
NMR reference standard, 1% in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
NMR reference standard
analytical standard
Concentrazione
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
3 mm × 8 in.
Compatibilità
suitable for NMR (reference standard)
Formato
single component solution
Stringa SMILE
Clc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
1H resolution
Quantità
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-19 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)