611905
1,4-Dioxane solution
NMR reference standard, 40% in benzene-d6 (99.6 atom % D), chromium(III) acetylacetonate 5 mg/mL, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
NMR reference standard
Livello qualitativo
Composizione
chromium(III) acetylacetonate, 5 mg/mL
Concentrazione
40% in benzene-d6 (99.6 atom % D)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
5 mm × 8 in.
Compatibilità
suitable for NMR (reference standard)
Stringa SMILE
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
Quantità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Blood, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
70.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
21.1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Sigma-Aldrich.com provides an informational article regarding the use of stable, labeled isotopes as NMR reference standards.