Documenti fondamentali
609110
Sigma-Aldrich
DL-Histidine-α-15N
98 atom % 15N
Sinonimo/i:
DL-Histidine-15N1 (amine-15N)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H915NN2O2
Peso molecolare:
156.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Punto di fusione
282 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[15NH2]C(Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/i7+1
HNDVDQJCIGZPNO-CDYZYAPPSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)