Documenti fondamentali
609080
Sigma-Aldrich
L-Arginine-(guanidineimino-15N2) hydrochloride
98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid-(guanidineimino-15N2), 15N Labeled L-arginine hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
H215NC(15NH)NH(CH2)3C(NH2)CO2H · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Attività ottica
[α]20/D +22°, c = 12 in 10% HCl
tecniche
protein expression: suitable
Punto di fusione
226-230 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
Cl.N[C@@H](CCCNC([15NH2])=[15NH])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i8+1,9+1;
KWTQSFXGGICVPE-SXTJCFDNSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)