Documenti fondamentali
656771
Sigma-Aldrich
L-Glutamic-15N,2,3,3,4,4-d5 acid
97 atom % D, 98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Formula condensata:
HO2CCD2CD2CD(NH2)CO2H
Peso molecolare:
153.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
97 atom % D
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
Punto di fusione
205 °C (dec.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[15NH2][C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i6+1
WHUUTDBJXJRKMK-OGWWSMAPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)