Documenti fondamentali
605093
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-(phenyl-4-13C)
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
L-4-Hydroxyphenyl-4-13C-alanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC8H11NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Attività ottica
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1cc[13c](O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i7+1
OUYCCCASQSFEME-VGFAOSRESA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)