Documenti fondamentali
604216
Sigma-Aldrich
Ethyl-13C2 chlorooxoacetate
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C2H5ClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
P. ebollizione
135 °C (lit.)
Densità
1.240 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[13CH3][13CH2]OC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO3/c1-2-8-4(7)3(5)6/h2H2,1H3/i1+1,2+1
OWZFULPEVHKEKS-ZDOIIHCHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)