Documenti fondamentali
604011
Sigma-Aldrich
Glycolic acid-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
Hydroxyacetic acid-13C2
About This Item
Formula condensata:
HO13CH213CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
O[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)/i1+1,2+1
AEMRFAOFKBGASW-ZDOIIHCHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)