602833
Oxygen-17O2
85 atom % 17O
About This Item
Formula condensata:
17O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
34.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
85 atom % 17O
Saggio
99% (CP)
Stato
gas
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[17O]=[17O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+1,2+1
MYMOFIZGZYHOMD-ZDOIIHCHSA-N
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?