Documenti fondamentali
602825
Sigma-Aldrich
Oxygen-17O2
80 atom % 17O
About This Item
Formula condensata:
17O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
34.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
Purezza isotopica
80 atom % 17O
Stato
gas
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[17O]=[17O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+1,2+1
MYMOFIZGZYHOMD-ZDOIIHCHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame over circleGas cylinder
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)