Key Documents
596906
Sigma-Aldrich
Algal amino acid mixture-15N,d
97 atom % D, 98 atom % 15N
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % 15N
97 atom % D
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Only non-exchangeable positions are deuterated.
This product contains 16 amino acids extracted from a blue-green algal source. This product is deficient in glutamine, asparagine, cysteine, and tryptophan.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3