Documenti fondamentali
59470
Sigma-Aldrich
5,6-O-Isopropylidene-L-gulonic acid γ-lactone
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.20
Beilstein:
5267697
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Attività ottica
[α]20/D +62±2°, c = 1% in H2O
Punto di fusione
166-170 °C
Stringa SMILE
CC1(C)OC[C@H](O1)[C@H]2OC(=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H14O6/c1-9(2)13-3-4(15-9)7-5(10)6(11)8(12)14-7/h4-7,10-11H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6-,7+/m0/s1
JNTPPVKRHGNFKM-BNHYGAARSA-N
Altre note
Starting material for the synthesis of an array of compounds modified in the positions 2 and 3; synthesis of isopropylidene-L-glyceraldehyde
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The Journal of Organic Chemistry, 52, 1093-1093 (1987)
C. Hubschwerlen et al.
Organic Syntheses, 72, 1-1 (1995)
J.A. Vekemans et al.
Rec. Trav. Chim., 104, 266-266 (1985)