Key Documents
592900
Sigma-Aldrich
L-Lysine-2−15N dihydrochloride
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
H2N(CH2)4CH(15NH2)CO2H · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +17°, c = 2 in 6 M HCl
Punto di fusione
200-206 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
NCCCC[C@H]([15NH2])C(O)=O.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/t5-;;/m0../s1/i8+1;;
JBBURJFZIMRPCZ-DZWGMXOFSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)