Documenti fondamentali
590959
Sigma-Aldrich
Vinyl-13C2 Bromide
gas, 99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Bromoethylene-13C2
About This Item
Formula condensata:
H213C13CHBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
gas
P. ebollizione
16 °C/750 mmHg (lit.)
Punto di fusione
-139 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
Br[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C2H3Br/c1-2-3/h2H,1H2/i1+1,2+1
INLLPKCGLOXCIV-ZDOIIHCHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)