Documenti fondamentali
589977
Sigma-Aldrich
Thiosulfate, polymer-bound
macroporous, 16-50 mesh, extent of labeling: 1.5 mmol/g loading
Sinonimo/i:
Benzyltrimethylammonium thiosulfate, polymer-bound
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
1.5 mmol/g loading
Dimensione particelle
16-50 mesh
Caratteristiche e vantaggi
This resin has been reported to successfully quench Dess-Martin and Grieco-Dess-Martin periodinane reagents after oxidation step. Also can be used as a scavenger for allyl and benzyl halides.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Parlow, J.J. et al.
Tetrahedron, 55, 6785-6785 (1999)