589918
Methyl formate-12C
99.9 atom % 12C, 13C depleted
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99.9 atom % 12C
Qualità
13C depleted
P. ebollizione
34 °C (lit.)
Punto di fusione
-100 °C (lit.)
Densità
0.974 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
depleted
Stringa SMILE
[H][12C](=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3/i2+0
TZIHFWKZFHZASV-ULIRUUBJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-16.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-27 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)