348961
Oxacyclotridecan-2-one
98%
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
P. ebollizione
150-151 °C/23 mmHg (lit.)
Punto di fusione
2-3 °C (lit.)
Densità
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
O=C1CCCCCCCCCCCO1
InChI
1S/C12H22O2/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-14-12/h1-11H2
DQGSJTVMODPFBK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
348961-10G | 4061837498985 |
348961-1G | 4061837498992 |