589799
DL-Methionine-2-d1
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
CH3S(CH2)2CD(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
solid
Punto di fusione
280 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]C(N)(CCSC)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/i4D
FFEARJCKVFRZRR-QYKNYGDISA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)