Key Documents
586420
Sigma-Aldrich
Ethyl-2-13C-benzene
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH213CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
107.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. eboll.
136 °C (lit.)
Densità
0.875 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[13CH3]Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i1+1
YNQLUTRBYVCPMQ-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
hearing organs
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)