490083
L-Methionine-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
CH3SCH2CH2CH(NH2)13CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Attività ottica
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
Punto di fusione
284 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[H][C@](N)(CCSC)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i5+1
FFEARJCKVFRZRR-TXZHAAMZSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Ji Cao et al.
Nature communications, 11(1), 1251-1251 (2020-03-08)
Ferroptosis is a newly characterized form of regulated cell death mediated by iron-dependent accumulation of lipid reactive oxygen species and holds great potential for cancer therapy. However, the molecular mechanisms underlying ferroptosis remain largely elusive. In this study, we define