Key Documents
58924
Sigma-Aldrich
(−)-Isolongifolene
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(1R)-2,2,7,7-Tetramethyltricyclo[6.2.1.01.6]undec-5-ene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H24
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.35
Beilstein:
2207559
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D −138±2°, c = 1% in ethanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.499
P. eboll.
255-256 °C
Densità
0.930 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)CCC=C2C(C)(C)[C@H]3CC[C@@]12C3
InChI
1S/C15H24/c1-13(2)8-5-6-12-14(3,4)11-7-9-15(12,13)10-11/h6,11H,5,7-10H2,1-4H3/t11-,15-/m0/s1
CQUAYTJDLQBXCQ-NHYWBVRUSA-N
Descrizione generale
(-)-Isolongifolene is a sesquiterpene that can be found in pine cone and Japanese cedar essential oils.
Applicazioni
(-)-Isolongifolene may be used in the preparation of (-)-isolongifolenone, a potent insect repellent.
Altre note
This (-)-isolongifolene has an enantiomeric purity of 93%; it is thus the highest purity material ever offered commercially; the double bond can be epoxidized
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Isolongifolenone: a novel sesquiterpene repellent of ticks and mosquitoes.
Zhang A, et al.
Journal of Medical Entomology, 46(1), 100-106 (2009)
R. Ranganathan et al.
Tetrahedron, 26, 621-621 (1970)
Suppression of SOS-inducing activity of chemical mutagens by metabolites from microbial transformation of (-)-isolongifolene.
Sakata K, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(4), 2164-2167 (2010)
Rienaecker, R. and Graefe, J
Angewandte Chemie (International Edition in English), 97, 348-348 (1985)