Key Documents
588709
Sigma-Aldrich
Cyanogen-15N bromide
98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
BrC15N
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
97% (CP)
P. eboll.
61-62 °C
Punto di fusione
50-53 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrC#[15N]
InChI
1S/CBrN/c2-1-3/i3+1
ATDGTVJJHBUTRL-LBPDFUHNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)