488720
D-Fructose-6,6-d2
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D2H10O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -93.5°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
Punto di fusione
119-122 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(O)[C@H]1OC(O)(CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3-4(9)5(10)6(11,2-8)12-3/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6?/m1/s1/i1D2
RFSUNEUAIZKAJO-XPGJXJCHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?