Documenti fondamentali
587745
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-OH-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-glycine-13C2, Glycine-13C2, N-Fmoc
About This Item
Formula condensata:
(NH-Fmoc)13CH213CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
174-175 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
O[13C](=O)[13CH2]NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i9+1,16+1
NDKDFTQNXLHCGO-QZZXWHIHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)