Documenti fondamentali
648302
Sigma-Aldrich
Fmoc-Trp-OH-15N2
95 atom % 15N, 98% (CP)
Sinonimo/i:
L-Tryptophan-15N2, α−N−Fmoc derivative
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H2215N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
428.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
95 atom % 15N
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](Cc1c[15nH]c2ccccc12)[15NH]C(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C26H22N2O4/c29-25(30)24(13-16-14-27-23-12-6-5-7-17(16)23)28-26(31)32-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,14,22,24,27H,13,15H2,(H,28,31)(H,29,30)/t24-/m0/s1/i27+1,28+1
MGHMWKZOLAAOTD-VMIVXPHWSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)