Documenti fondamentali
586994
Sigma-Aldrich
3-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3ClO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
186-190 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1sccc1Cl
InChI
1S/C5H3ClO2S/c6-3-1-2-9-4(3)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
BXEAAHIHFFIMIE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Chlorothiophene-2-carboxylic acid may be used in the synthesis of 3-chloro-N-[(4-chlorophenyl)(methyl)carbamothioyl]thiophene-2-carboxamide.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
"Synthesis, structure?activity relationships, and anticonvulsant activities of 2-amino-4H-pyrido [3, 2-e][1, 3] thiazin-4-one derivatives as orally active AMPA receptor antagonists"
Inami H, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 23(08), 1788-1799 (2015)