Documenti fondamentali
530050-M
Millipore
PRIMA-1
A cell-permeable quinuclidinone analog with antitumor properties.
Sinonimo/i:
PRIMA-1, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-1-azabicyclo[2,2,2]octan-3-one, p53 Reactivation and Induction of Massive Apoptosis
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H15NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (NMR)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
off-white
Solubilità
water: 2 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N21CCC(CC2)C(=O)C1(CO)CO
InChI
1S/C9H15NO3/c11-5-9(6-12)8(13)7-1-3-10(9)4-2-7/h7,11-12H,1-6H2
RFBVBRVVOPAAFS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A cell-permeable quinuclidinone analog with anti-tumor properties. Induces p53-dependent apoptosis in human tumor cells through restoration of the transcriptional transactivation function to mutant p53. Restores sequence-specific DNA binding and active conformation to mutant p53 proteins in vitro and in living cells. Suppresses tumor growth in mice with no apparent toxicity. Induces apoptosis in breast cancer cells expressing mutant p53.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
Restores biochemical and biological function to mutant p53
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
Bykov, V.J., et al. 2002. Nat. Med.8, 282.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3