Documenti fondamentali
586609
Sigma-Aldrich
Acetic anhydride-2,2′-13C2,d6
99 atom % 13C, 99 atom % D
About This Item
Formula condensata:
(13CD3CO)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
99 atom % D
P. ebollizione
138-140 °C (lit.)
Punto di fusione
-73 °C (lit.)
Densità
1.164 g/mL at 25 °F
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H][13C]([2H])([2H])C(=O)OC(=O)[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i1+1D3,2+1D3
WFDIJRYMOXRFFG-KLFIIISESA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)