Documenti fondamentali
572543
Sigma-Aldrich
Woollins′ Reagent
Sinonimo/i:
2,4-Diphenyl-1,3-diselenadiphosphetane 2,4-diselenide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10P2Se4
Numero CAS:
Peso molecolare:
532.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
206-210 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Se]=P1([Se]P(=[Se])([Se]1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C12H10P2Se4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-14(16,18-13)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
GKYFQRQKPYPLGJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent involved in reactions with:
  • Benzoic hydrazides to yield spiro heterocycles
  • Secondary amines
  • Aromatic diols to yield 10-membered phosphorus-selenium heterocycles
Reagent involved in ring-opening, deselenation and phosphorus-phosphorus coupling
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)