232106
Phosphorus pentasulfide
99%
Sinonimo/i:
Phosphorus(V) sulfide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
powder
P. ebollizione
514 °C
Punto di fusione
280-284 °C (lit.)
Densità
2.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
S=P(=S)SP(=S)=S
InChI
1S/P2S5/c3-1(4)7-2(5)6
HWVAJUNEPOKXLF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Bandgap polymer poly(isothianaphthene).
- 3,5-diiodo-2-thiopyridone and 3,5-diiodo-4-thiopyridone.
- Phosphorus pentasulfide can also be used:,In the conversion of carbonyls to thiocarbonyls.
- To activate alcohols and carboxylic acid.
- To convert furan to thiophene.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Sol. 1 - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?