Documenti fondamentali
571784
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxybenzyl isocyanate
96%
About This Item
Formula condensata:
(H3CO)2C6H3CH2NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5330 (lit.)
Densità
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
isocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(CN=C=O)c(OC)c1
InChI
1S/C10H11NO3/c1-13-9-4-3-8(6-11-7-12)10(5-9)14-2/h3-5H,6H2,1-2H3
HDLWLDXVEAXTMM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)