567183
1-(2-Cyanophenyl)piperazine
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5890 (lit.)
P. ebollizione
314-315 °C (lit.)
Densità
1.115 g/mL
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
N#Cc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C11H13N3/c12-9-10-3-1-2-4-11(10)14-7-5-13-6-8-14/h1-4,13H,5-8H2
FRICBZWJFIRJOB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
118.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?