Documenti fondamentali
566802
Sigma-Aldrich
Toluene-4-sulfonic acid dibenzyl-α-ylidenehydrazone
97%
Sinonimo/i:
p-Toluenesulfonic acid (1,2-diphenylethylidene)hydrazide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H20N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
364.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
139-143 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydrazide
phenyl
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N\N=C(/Cc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H20N2O2S/c1-17-12-14-20(15-13-17)26(24,25)23-22-21(19-10-6-3-7-11-19)16-18-8-4-2-5-9-18/h2-15,23H,16H2,1H3/b22-21+
INMYHVHTZKDKDK-QURGRASLSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)