Documenti fondamentali
556793
Sigma-Aldrich
2-Butyl-4-chloro-5-(hydroxymethyl)imidazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H13ClN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
147-151 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
hydroxyl
Stringa SMILE
CCCCc1nc(Cl)c(CO)[nH]1
InChI
1S/C8H13ClN2O/c1-2-3-4-7-10-6(5-12)8(9)11-7/h12H,2-5H2,1H3,(H,10,11)
DXSZKDOOHOBZMT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)