556440
1-Ethynyl-2,4-difluorobenzene
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
29-32 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(C#C)c(F)c1
InChI
1S/C8H4F2/c1-2-6-3-4-7(9)5-8(6)10/h1,3-5H
HRUJQXRGWQWYDH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
The terminal alkyne functionality has a wide range of applications including most recently the synthesis of spiropyran substituted 2,3-dicyanopyrazines and (±)-asteriscanolide, as well as conversion to enamines using resin-bound 2° amines.